Learn More
3,4-Dihydro-2 H-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile, 97+ %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carbonitrile |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 160.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |