Learn More
ester de pinacol dʼacide 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronique, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15447256
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15447256 1 g 1g
15457256 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15447256 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62290.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1155264-46-2 | Molecular Formula: C14H20BNO3 | Molecular Weight: 261.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1155264-46-2
Formule moléculaire C14H20BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 261.13
Numéro MDL MFCD18073255
Clé InChI HFUHUNYUUCDCAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, acmc-2099qf, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine
CID PubChem 54759084
Nom IUPAC 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(OCCN2)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.12
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.