Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426487 1 g 1g
15436487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33641.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5735-53-5 | C8H9NO | 135.166 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5735-53-5
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.166
Numéro MDL MFCD02181098
Clé InChI YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
CID PubChem 585096
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES C1COC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Point d’ébullition 85°C (1 mmHg)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 97%