Learn More
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, Thermo Scientific™
Code produit 10803011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10803011 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10803011 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00300DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS 5735-53-5
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H9NO
Quantité 1 g
Synonyme benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
Clé InChI YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC2=CC=CC=C2N1
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Poids moléculaire (g/mol) 135.166
CID PubChem 585096
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 97%