Learn More
3,4-dihydro-2 H-chromen-3-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10407432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407432 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10417432 1 g Flacon en verre ambré 1g
10461144 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407432 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC25809CB
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 76727-28-1
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD04972641
Clé InChI UPDSWAQIQZFOLF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2795460
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-chromen-3-ylméthanol
SMILES C1C(COC2=CC=CC=C21)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydro-2H-chromen-3-ylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme chroman-3-ylmethanol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-ylmethanol, 3-hydroxymethylchroman, chroman-3-yl-methanol, chroman-3-ylmethan-1-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran 3-methanol, 2h-1-benzopyran-3-methanol,3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-methanol, 3,4-dihydro
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 97%