Learn More
3,4-dihydro-2H-isoquinoléine-1-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15442242 1 g 1g
15452242 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442242 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458220010
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1196-38-9 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1196-38-9
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Clé InChI YWPMKTWUFVOFPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydroisoquinolin-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro, 3,4-dihydroisocarbostyril, 1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3,4-dihydro-1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro-1h-isoquinolin-1-one, dihydroisoquinolone, 3nuu, 1-keto-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CID PubChem 150896
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-isoquinoline-1-one
SMILES C1CNC(=O)C2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Point de fusion 67.0°C to 70.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%