Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyrane-2-méthanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472558 5 g 5g
15462558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56124.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3749-36-8 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
It is used in the preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation de dihydropyrane supporté pour une immobilisation et un clivage légers d’alcools
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides et la chaleur. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3749-36-8
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00051507
Clé InChI XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydro-2h-pyran-2-methanol, 2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran, dhp linker, 3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2h-pyran-2-methanol, 3,4-dihydro, dhp resin, ellmans dhp resin, zlchem 376, pubchem9703, acmc-209itf
CID PubChem 95559
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-pyran-2-ylméthanol
SMILES C1CC(OC=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
Densité 1.101
Point d’ébullition 92°C to 93°C (25 mmHg)
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 5 g
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 96%