Learn More
3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10222402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10222402 1 g 1g
10407744 5 g 5g
10351815 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10222402 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM03842DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 25090-33-9
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.128
Numéro MDL MFCD00085019
Clé InChI WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736151
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldéhyde
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 97%