Learn More
3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde |
| Poids de la formule | 112.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |