Learn More
3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™™
Code produit 15229716 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15229716 5 g 5g
15219716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15229716 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 25090-33-9
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Clé InChI WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736151
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldéhyde
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
Point d’ébullition 90.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Synonyme 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.