Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Widely used hydroxyl-protecting reagent3,4-Dihydro-2H-pyran is used as a hydroxyl-protecting reagent in organic synthesis. It acts as an intermediate in synthetic chemistry. It is used to protect various reactive functional groups. It is involved in the polymerization reaction either alone or with unsaturated compound and finds application in polymer industries. Further, it is employed in the preparation of bicyclic compounds of epoxide-fused, halo compounds and allenic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le réactif de protection hydroxyle 3,4-dihydro-2H-pyrane largement utilisé sert de réactif de protection hydroxyle dans la synthèse organique. Il agit comme un intermédiaire en chimie synthétique. Il est utilisé pour protéger divers groupes fonctionnels réactifs. Il est impliqué dans la réaction de polymérisation, soit seul, soit avec un composé non saturé, et trouve son application dans les industries des polymères. De plus, il est utilisé dans la préparation de composés bicycliques d’époxydes fusionnés, de composés halo et d’alcools alléniques.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les alcools.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dihydro-2H-pyran |
| Point de fusion | -70°C |
| Densité | 0.926 |
| pH | 7.0 |
| Point d’ébullition | 85°C to 86°C |
| Point d’éclair | −15°C (5°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Indice de réfraction | 1.442 |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | UN2376 |
| Afficher plus |