Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10204050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100 GR
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10204050 500 g Flacon en verre 500g
10294040 100 g Flacon en verre 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10204050 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114785000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 110-87-2 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-87-2
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00006558
Clé InChI BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyrane
CID PubChem 8080
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-pyran
SMILES C1CC=COC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydro-2H-pyran
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 87.0°C
Point d’éclair −9°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4405 to 1.4425
Quantité 500 g
Numéro UN 2376
Fieser 01,256; 03,99; 05,220; 07,109; 10,147; 11,26
Merck Index 15, 3195
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform,soluble in most other organic solvents
Viscosité 0.76 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.