Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidine-2-one, TRC
Code produit 30384484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384484 500 mg
30369266 50 mg
30369785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493150500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5439-14-5
Formule moléculaire C8H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
SMILES O=C1CCN2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8N2O/c11-8-4-6-10-5-2-1-3-7(10)9-8/h1-3,5H,4,6H2
Poids de la formule 148.0637