Learn More
3,4-Dihydro-3,3-diméthylisoquinoline, TRC
Code produit 30135538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135538 100 mg 100mg
30008089 10 mg 10mg
30005400 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135538 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD450720100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28460-55-1
Formule moléculaire C11H13N
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Synonyme 3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-isoquinoline
Nom IUPAC 3,3-diméthyl-4H-isoquinoline
SMILES CC1(C)Cc2ccccc2C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-3,3-dimethylisoquinoline
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13N/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12-11/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Poids de la formule 159.1048