Learn More
3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, TRC
Code produit 30371930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30371930 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371930 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4541501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
CAS 55321-99-8
Formule moléculaire C5H5N3O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo-, Pyrazinamide, 3-hydroxy- (6CI), Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105, 3,4-Dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxamide, 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105
Formule InChI InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4(9)3-5(10)8-2-1-7-3/h1-2H,(H2,6,9)(H,8,10)
SMILES NC(=O)C1=NC=CNC1=O
Nom IUPAC 2-oxo-1H-pyrazine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Poids de la formule 139.0382