Learn More
3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one, TRC
Code produit 30004400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30004400 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4491451G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
CAS 22246-18-0
Formule moléculaire C9 H9 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy-, Carbostyril, 3,4-dihydro-7-hydroxy- (7CI,8CI), Hydrocarbostyril, 7-hydroxy- (6CI), 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Aripiprazole Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
SMILES Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Nom IUPAC 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 163.17
Poids de la formule 163.0633