Läs mer
3,4-dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10675012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Conditionnement unitSize
10675012 5 g Flacon en verre 5g
10756391 25 g Flacon en verre 25g
10209553 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10675012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154020050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2892-51-5
Numéro MDL MFCD00001334
Clé InChI PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
CID PubChem 17913
ChEBI CHEBI:52141
Nom IUPAC 3,4-dihydroxycyclobut-3ène-1,2-dione
SMILES C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 293°C
Couleur Blanc à beige
Densité 190g/mL
Point d’éclair 190°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H2O4
Quantité 5 g
Beilstein 08, IV, 2701
Fieser 04,466; 13,284; 15,296
Merck Index 15, 8897
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (30°C)
Poids moléculaire (g/mol) 114.06
Poids de la formule 114.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.