Learn More
3,4-dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10756391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756391 25 g Flacon en verre 25g
10675012 5 g Flacon en verre 5g
10209553 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10756391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154020250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2892-51-5
Numéro MDL MFCD00001334
Clé InChI PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
CID PubChem 17913
ChEBI CHEBI:52141
Nom IUPAC 3,4-dihydroxycyclobut-3ène-1,2-dione
SMILES C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 293°C
Couleur Blanc à beige
Densité 190g/mL
Point d’éclair 190°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H2O4
Quantité 25 g
Beilstein 08, IV, 2701
Fieser 04,466; 13,284; 15,296
Merck Index 15, 8897
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (30°C)
Poids moléculaire (g/mol) 114.06
Poids de la formule 114.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.