Learn More
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione, TRC
Code produit 30387077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387077 50 mg
30371990 500 mg
30385437 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD67906850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2892-51-5
Formule moléculaire C4H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 114.06
Synonyme squaric acid
SMILES OC1=C(O)C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H2O4/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H
Poids de la formule 113.9953