Learn More
Sesquihydrate de (-)-3,4-dihydroxy-alpha-méthyl-L-phénylalanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422846
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422846 1 g 1g
15432846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56704.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 41372-08-1 | C10H15NO5 | 229.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41372-08-1
Formule moléculaire C10H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 229.232
Numéro MDL MFCD00149280
Clé InChI XDJUBZFLFDODNF-PPHPATTJSA-N
Synonyme methyldopa hydrate, l-methyldopa, s-2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methylpropionic acid sesquihydrate, --3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methyl-l-alanine sesquihydrate, l---alpha-methyldopa hydrate, alpha-methyl-l-dopa sesquihydrate, --3,4-dihydroxy-^a-methyl-l-phenylalanine sesquihydrate, --3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methyl-l-alanine ses, 2s-2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, oxamethane
CID PubChem 18530292
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)-2-méthylpropanoïque ; hydrate
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-methyl-L-phenylalanine sesquihydrate
Point de fusion >300°C
Merck Index 14,6055
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.24 (211.22 Anhydrous)
Rotation optique −13° (c=1 in Water)
Sensibilité Air and light sensitive
Pourcentage de pureté 99%