Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihydroxy-L-phénylalanine, 98+ %
Code produit 11453704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453704 25 g 25g
11443704 5 g 5g
11463704 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453704 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11311.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
La 3-(3,4-dihydroxyphényl)-L-alanine (lévodopa ORL-dopa), numéro CAS 59-92-7, est une molécule précurseur de dopamine.
3,4-dihydroxy-L-phenylalanine (DOPA) is used as a cell adhesion molecule in serum-free cultures of anchorage-dependent mammalian cells. It is also used as an anticholinergic drug and used in the treatment of Parkinson's disease. It acts as an intermediate in the biosynthesis of other catecholamines (norepinephrine, epinephrine) and melanin. It acts as a precursor of dopamine product of tyrosine hydroxylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, l’acide chlorhydrique dilué et l’acide formique. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-92-7
Formule moléculaire C9H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Numéro MDL MFCD00002598
Clé InChI WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonyme levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
CID PubChem 6047
ChEBI CHEBI:15765
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Point de fusion ∼295°C (decomposition)
Beilstein 2215169
Merck Index 14,5464
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol.
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 197.19
Sensibilité Light sensitive
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine