Learn More
3',4' - Dihydroxyacétophènone, TRC
Code produit 30011303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011303 250 mg 250mg
17941545 1 g 1g
17904325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD446835250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197-09-7
Formule moléculaire C8 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Synonyme Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 3',4'-dihydroxy- (7CI,8CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 3',4'-Dihydroxyacetophenone, 4-Acetopyrocatechol, 4-Acetyl-1,2-benzenediol, 4-Acetyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Acetylcatechol, 4-Acetylpyrocatechol, Acetopyrocatechol, Pungenol, Qingxintong
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxyacetophenone
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,10-11H,1H3
Poids de la formule 152.0473