Learn More
Acide 3,4-Dihydroxybenzoïque 3-O-bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30135069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135069 50 mg 50mg
30006047 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45168550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953037-17-7
Formule moléculaire C13H14O10
Poids moléculaire (g/mol) 330.24
Synonyme 5-Carboxy-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(ccc2O)C(=O)O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxybenzoic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H14O10/c14-5-2-1-4(11(18)19)3-6(5)22-13-9(17)7(15)8(16)10(23-13)12(20)21/h1-3,7-10,13-17H,(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8-,9+,10-,13+/m0/s1