Learn More
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486926 25 g 25g
11496926 100 g 100g
11406936 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24016.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
3,4-Dihydroxybenzoic acid is a metabolite of polyphenols such as phloretin and quercetin. It is also a phenolic acid antioxidant present in fruits, vegetables and nuts. Further, it is found to be an efficacious chemopreventive agent in several carcinogenesis models. In addition to this, it acts as an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,4-dihydroxybenzoïque est un métabolite des polyphénols tels que la phlorétine et la quercétine. Il s’agit également d’un acide phénolique antioxydant présent dans les fruits, les légumes et les noix. De plus, il s’avère être un agent chimiopréventif efficace dans plusieurs modèles de carcinogenèse. En outre, il a une action anti-inflammatoire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool chaud et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-50-3
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.121
Numéro MDL MFCD00002509
Clé InChI YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537
CID PubChem 72
ChEBI CHEBI:36062
Nom IUPAC Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Point de fusion ∼202°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1448841
Merck Index 14,7894
Informations sur la solubilité Soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxybenzoicacid