Learn More
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,4-Dihydroxybenzoic acid is a metabolite of polyphenols such as phloretin and quercetin. It is also a phenolic acid antioxidant present in fruits, vegetables and nuts. Further, it is found to be an efficacious chemopreventive agent in several carcinogenesis models. In addition to this, it acts as an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 3,4-dihydroxybenzoïque est un métabolite des polyphénols tels que la phlorétine et la quercétine. Il s’agit également d’un acide phénolique antioxydant présent dans les fruits, les légumes et les noix. De plus, il s’avère être un agent chimiopréventif efficace dans plusieurs modèles de carcinogenèse. En outre, il a une action anti-inflammatoire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool chaud et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dihydroxybenzoic acid |
| Point de fusion | ∼202°C (decomposition) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1448841 |
| Merck Index | 14,7894 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 154.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
- 3,4-Dihydroxybenzoic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxybenzoicacid