Learn More
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10162810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10162810 100 g Flacon en verre 100g
10714991 25 g Flacon en verre 25g
13438308 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10162810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114891000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-50-3
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00002509
Clé InChI YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537
CID PubChem 72
ChEBI CHEBI:36062
Nom IUPAC Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydroxybenzoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 198.0°C to 202.0°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 10,389
Merck Index 15,8003
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.