Learn More
Ester méthylique de l’acide 3,4-dihydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30012593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012593 50 mg 50mg
30006788 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012593 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45169550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2150-43-8
Formule moléculaire C8 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Synonyme Benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, Protocatechuic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, Methyl protocatechuate, NSC 146458
Nom IUPAC méthyle 3,4-dihydroxybenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4,9-10H,1H3
Poids de la formule 168.0423