Learn More
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30136701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136701 100 g 100g
30135565 50 g 50g
30008037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136701 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD451680100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-50-3
Formule moléculaire C7 H6 O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Synonyme Protocatechuic acid (8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxy-1,2-dihydroxybenzene, NSC 16631, Protocatechoic acid
Nom IUPAC Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Protocatechuic Acid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Poids de la formule 154.0266