Learn More
3,4-Dihydroxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432507 5 g 5g
11422507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14783.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17345-61-8 | Molecular Formula: C7H5NO2 | Molecular Weight: 135.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17345-61-8
Formule moléculaire C7H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.122
Numéro MDL MFCD00016436
Clé InChI NUWHYWYSMAPBHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme protocatachuonitrile, 3,4-dihydroxy benzonitrile, 3,4-dihydroxybenzenecarbonitrile, protocatechuonitrile, 4-cyanocatechol, protocatechunitrile, 4-cyanopyrocatechol, pubchem3120, acmc-209e6q, 3, 4-dihydroxybenzonitrile
CID PubChem 87065
Nom IUPAC 3,4-dihydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxybenzonitrile
Point de fusion 153°C to 156°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2082204
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 97%