Learn More
Hydrobromure de 3,4-dihydroxybenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10561861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10561861 250 mg Flacon en verre 250mg
10206380 1 g Flacon en verre 1g
10338650 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10561861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 228572500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16290-26-9 | C7H10BrNO2 | 220.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16290-26-9
Formule moléculaire C7H10BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 220.07
Numéro MDL MFCD00012859
Clé InChI BVFZTXFCZAXSHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydroxybenzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol hydrobromide, dhba hydrobromide, acmc-1afa4, 1, 4-aminomethyl-, hydrobromide, 4-aminomethyl catechol hydrobromide, 3,4 dihydroxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihy-droxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihydroxy benzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol, bromide
CID PubChem 13343562
Nom IUPAC 4-(aminométhyl)benzène-1,2-diol;bromhydrate
SMILES [H+].[Br-].NCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >180.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CH2NH2·HBr
Quantité 250 mg
Beilstein 13, 796
Poids de la formule 220.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline