Learn More
Acide 3,4-dihydroxycinnamique, 99+ %, isomère principalement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10438640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10438640 5 g Flacon en verre 5g
10745181 25 g Flacon en verre 25g
11955091 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10438640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114930050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331-39-5
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonyme caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
CID PubChem 689043
ChEBI CHEBI:16433
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydroxycinnamic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 194.0°C to 198.0°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CH=CHCO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10,436
Merck Index 15,1638
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in cold alcohol
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.