Learn More
Acide 3,4-dihydroxycinnamique, 99+ %, isomère principalement trans, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 3, 4-Dihydroxycinnamic acid |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 194.0°C to 198.0°C |
| Couleur | Vert-jaune à jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (HO)2C6H3CH=CHCO2H |
| Quantité | 100 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.