Learn More
Acide 3,4-dihydroxycinnamique, majoritairement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408506 50 g 50g
11498496 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15950.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans stimulates prostaglandin synthesis at high doses. It has antioxidant, anti-inflammatory, anti-tumor and immunomodulatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,4-dihydroxycinnamique, majoritairement trans, stimule la synthèse de la prostaglandine à des doses élevées. Il possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-tumorales et immunomodulatrices.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (40 mg/mol), l’éthanol (25 mg/ml chaud), le DMF (∼7 mg/ml), le PBS, le PH 7,2 (∼0,65 mg/mol), l’eau chaude, l’acétate d’éthyle, l’hexane, le chloroforme et le méthanol.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331-39-5
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Numéro MDL MFCD00004392
Clé InChI QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonyme caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
CID PubChem 689043
ChEBI CHEBI:16433
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion ∼202°C (decomposition)
Quantité 50 g
Beilstein 2210883
Merck Index 14,1635
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (40mg/mol),ethanol (25mg/mL warm),DMF (∽7mg/mL),PBS,PH 7.2 (∽0.65mg/mol),hot water,ethyl acetate,Chloroform Hexane,and methanol.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99%