Learn More
Bromhydrate de (3,4-dihydroxyphényl)-2-pyridinylméthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3,4-Dihydroxyphenyl)-2-pyridinyl-methanone Hydrobromide |
| CAS | 31749-12-9 |
| Formule moléculaire | C12H9NO3.HBr |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3,4-Dihydroxyphenyl 2-Pyridyl Ketone Hydrobromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9NO3.BrH/c14-10-5-4-8(7-11(10)15)12(16)9-3-1-2-6-13-9;/h1-7,14-15H;1H |
| SMILES | Br.Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccn2 |
| Nom IUPAC | (3,4-dihydroxyphényl)-pyridine-2-ylméthanone ;hydrobromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.11 |
| Poids de la formule | 294.9844 |