Learn More
Acide 3,4-dihydroxyphénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10226900 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10226900 1 g Flacon en verre 1g
10318170 5 g Flacon en verre 5g
10066373 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10226900 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 225600010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 102-32-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-32-9
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00004338
Clé InChI CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
CID PubChem 547
ChEBI CHEBI:41941
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-dihydroxyphényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydroxyphenylacetic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126°C to 130°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CH2CO2H
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux ou gros morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement