Learn More
Acide 3,4-dihydroxyphénylacétique, TRC
Code produit 30012348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012348 25 g 25g
30003549 5 g 5g
30008310 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012348 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45425025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-32-9
Formule moléculaire C8 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Synonyme Benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy-, Acetic acid, (3,4-dihydroxyphenyl)- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid, Ba 2773, DOPAC, Dihydroxyphenylacetic acid, Dopacetic acid, Homoprotocatechuic acid, NSC 73191
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-dihydroxyphényl)acétique
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Poids de la formule 168.0423