Learn More
3',4'-Dihydroxyphenylacetone, TRC
Code produit 30008703
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008703 25 mg 25mg
30007289 100 mg 100mg
30003518 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008703 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45430025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2503-44-8
Formule moléculaire C9 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Synonyme 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP)
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydroxyphenyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxyphenylacetone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
Poids de la formule 166.063
Pourcentage de pureté >95%