Learn More
3’,4’-Dihydroxypropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425503 5 g 5g
11415503 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425503 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13444.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7451-98-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7451-98-1
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00016440
Clé InChI HNWIHBDMOYWCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',4'-dihydroxypropiophenone, 3,4-dihydroxypropiophenone, propiophenone, 3',4'-dihydroxy, 1-3,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3,4-dihydroxyphenyl, 1-3,4-dihydroxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-dihydroxyphenyl, 4-propionylbrenzcatechin, propiophenone,4'-dihydroxy, 3', 4'-dihydroxypropiophenone
CID PubChem 96267
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydroxyphényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4'-Dihydroxypropiophenone
Point de fusion 145°C to 146°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%