Learn More
3,4-dimercaptotoluène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10750872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10750872 1 g Flacon en verre -
10361401 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10750872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421180010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 496-74-2 | C7H8S2 | 156.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-74-2
Formule moléculaire C7H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00004844
Clé InChI NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme toluene-3,4-dithiol, dithiol, 1,2-benzenedithiol, 4-methyl, 3,4-dimercaptotoluene, 3,4-dimercaptotoluol, 1,2-dimercapto-4-methylbenzene, 4-methyl-1,2-benzenedithiol, 3,4-toluenedithiol, o-toluenesulfonylamide, usaf b-59
CID PubChem 10334
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1,2-dithiol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimercaptotoluene
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 185°C (84.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 9690
Gravité spécifique 1.18
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dimercaptotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.