Learn More
3,4-Diméthoxy-Alpha-[3-(méthylamino)propyle]-Alpha-(1-méthyléthyle)-benzénène acétonitrile Chlorhydrate, TRC
Code produit 30385789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385789 50 mg -
30370519 10 mg 10mg
30384107 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385789 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46127550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67775-97-7
Formule moléculaire C17 H26 N2 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 326.86
Synonyme (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-(méthylamino)-2-propane-2-ylpentannitrile ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
Poids de la formule 326.1761