Learn More
Acide 3,4-diméthoxy-alpha-méthyl-benzèneacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dimethoxy-Alpha-methyl-benzeneacetic Acid |
| CAS | 50463-74-6 |
| Formule moléculaire | C11 H14 O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-7(11(12)13)8-4-5-9(14-2)10(6-8)15-3/h4-7H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(3,4-diméthoxyphényl)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.226 |
| Poids de la formule | 210.089 |