Learn More
3,4-diméthoxy-L-phénylalanine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470108
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470108 1 g 1g
15480108 5 g 5g
15490108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53368.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32161-30-1 | C11H15NO4 | 225.244 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32161-30-1
Formule moléculaire C11H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 225.244
Numéro MDL MFCD01321274
Clé InChI VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl-l-alanine, l-3,4-dimethoxyphenylalanine, l-3,4-dimethoxyphenyl alanine, tyrosine, 3-methoxy-o-methyl, 3,4-dimethoxyphenylalanine, l, unii-gc6uei64ec, s-2-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, l-tyrosine, 3-methoxy-o-methyl
CID PubChem 10632946
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(3,4-diméthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(C(=O)O)N)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Point de fusion 254°C to 257°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.24
Rotation optique −5° (c=4 in 1M Hydrochloric Acid)
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 97%