Learn More
3,4-diméthoxy-N-méthylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11955311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11955311 5 g -
11945311 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11955311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chemical Identifiers
CAS 63-64-9
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.24
Clé InChI XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxybenzyl methylamine, n-methyl-3,4-dimethoxybenzylamine, 1-3,4-dimethoxyphenyl-n-methylmethanamine, 3,4-dimethoxyphenyl methyl methyl amine, 3,4-dimethoxy-n-methylbenzylamine, 3,4-dimethoxy-benzyl-methyl-amine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy-n-methyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl-n-methyl-methanamine, 3,4-dimethoxyphenyl methyl methylamine, 3,4-dimethoxybenzyl-n-methylamine
CID PubChem 592161
Nom IUPAC 1-(3,4-diméthoxyphényl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Brun à incolore
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement