Learn More
3’,4’-diméthoxyacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347815
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347815 250 g 250g
11337815 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02737.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1131-62-0 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
3',4'-Dimethoxyacetophenone is used as Catalytic agent; Petrochemical additive. It is also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3′,4′-diméthoxyacétophénone est utilisée comme agent catalytique ; Additif pétrochimique. Elle est également utilisée dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart de l’humidité et de la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants forts. Protégez-la de la lumière directe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1131-62-0
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00008737
Clé InChI IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
CID PubChem 14328
ChEBI CHEBI:86576
Nom IUPAC 1-(3,4-diméthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4'-Dimethoxyacetophenone
Point de fusion 47°C to 51°C
Point d’ébullition 286°C to 288°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 781213
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥98%