Learn More
3,4-Diméthoxyaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460034 250 g 250g
11440034 10 g 10g
11450034 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460034 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13548.30
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 6315-89-5 | C8H11NO2 | 153.181 g/mol
3,4-Dimethoxyaniline is commonly used as fine chemicals, used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,4-diméthoxy-aniline est couramment utilisée comme produit chimique fin, pour les produits pharmaceutiques intermédiaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6315-89-5
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.181
Numéro MDL MFCD00008394
Clé InChI LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminoveratrole, benzenamine, 3,4-dimethoxy, 4-aminoveratrol, 3,4-dimethoxybenzenamine, 2-methoxy-4-aminoanisole, 3,4-dimethoxy aniline, aniline, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethyloxy aniline, 3,4-dimethoxy-phenylamine
CID PubChem 22770
Nom IUPAC 3,4-diméthoxyaniline
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyaniline
Point de fusion 86°C to 89°C
Point d’ébullition 174°C to 176°C (22 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 743399
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté ≥98%