Learn More
Acide 3,4-diméthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401287
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401287 1 g 1g
11411287 5 g 5g
11421287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24240.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122775-35-3 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid is used in organic light-emitting diode. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,4-diméthoxybenzèneboronique est utilisé dans la diode électroluminescente organique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (25 g/l).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122775-35-3
Formule moléculaire C8H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.98
Numéro MDL MFCD01074574
Clé InChI RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl boranediol, 3,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl, 3,4-dimethoxyphenylboronicacid, 3, 4-dimethoxyphenylboronic acid, pubchem1826, acmc-209amm, ksc174q5t
CID PubChem 2734702
Nom IUPAC Acide (3,4-diméthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∼240°C
Quantité 1 g
Beilstein 5334877
Informations sur la solubilité Soluble in water (25g/L).
Poids de la formule 181.98
Pourcentage de pureté 98%