Learn More
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10363962 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10363962 1 g Flacon en verre 1g
10652223 5 g Flacon en verre 5g
10095863 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10363962 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354390010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23095-31-0
Formule moléculaire C8H9ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 236.68
Numéro MDL MFCD00051769
Clé InChI RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
CID PubChem 2734183
Nom IUPAC Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65.0°C to 70.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3SO2Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 236.68
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.