Learn More
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432318 25 g 25g
11422318 5 g 5g
11442318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15263.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236.666 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23095-31-0
Formule moléculaire C8H9ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 236.666
Numéro MDL MFCD00051769
Clé InChI RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
CID PubChem 2734183
Nom IUPAC Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 66°C to 70°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2840170
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 236.68
Pourcentage de pureté 98%