Learn More
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 23095-31-0 |
| Formule moléculaire | C19 H10 N2 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3,4-Bis(methoxy)benzenesulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylsulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H10N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10H |
| SMILES | O=CC1=C2C(=Nc3ccccc23)C=C4C1=Nc5ccccc45 |
| Nom IUPAC | indulo[3,2-b]carbazole-12-carboddémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.296 |
| Poids de la formule | 282.079 |