Learn More
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle, TRC
Code produit 30385794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385794 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4615905G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride
CAS 23095-31-0
Formule moléculaire C19 H10 N2 O
Quantité 5 g
Synonyme 3,4-Bis(methoxy)benzenesulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylsulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C19H10N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10H
SMILES O=CC1=C2C(=Nc3ccccc23)C=C4C1=Nc5ccccc45
Nom IUPAC indulo[3,2-b]carbazole-12-carboddémol
Poids moléculaire (g/mol) 282.296
Poids de la formule 282.079